Hydrometers
Hydrometer, 1000 - 1050 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
N° de catalogue AMARH827146
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:330 mm
- Seq:09
- Division:0,5 kg/m³
- Plage de mesure:1000 - 1050 kg/m³
- Cat. No.:AMARH827146