Hydrometers
Hydrometer, 950 - 1000 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
N° de catalogue AMARH827144
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:330 mm
- Seq:08
- Division:0,5 kg/m³
- Plage de mesure:950 - 1000 Kg/m³
- Cat. No.:AMARH827144