Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer, 0 − 100 ml, 1/10
  NEUB0345-60-050105
Azotometer/saccharometer
  NEUB0345-60-050105
Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer, 0 − 100 ml, 1/10
248,00 €
1 * 1 ST
Azotometer/saccharometer made of borosilicate glass, with glass base.
  • Désignation:
    Azotometer/saccharometer
  • Seq:
    01
  • Division:
    1/10
  • Plage de mesure:
    0 − 100 ml