Bidons de sécurité
Conteneur de sécurité avec bec doseur de précision 1¼", 1 l
N° de catalogue 119-0102
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable haute qualité résistant aux produits chimiques et joints en PTFE.
- Manipulation aisée, conception ergonomique et grande stabilité
- Systèmes anti-feu de résistance aux explosions et aux flammes
- Soupapes de régulation de la pression (environ 0,3 bar)
- Dispositifs à fermeture automatique
- Humidificateurs pour un nettoyage sûr avec solvants
Pour une manipulation sûre et aisée de petits volumes de liquides inflammables.
Spécifications
- Capacité:1 l
- Désignation:Conteneur de sécurité avec bec doseur de précision 1¼"
- Seq:07
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0170Système anti-flammeTous les bidons de sécurité, humidificateurs et conteneurs sécurisés de transportConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 17,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0139Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 1 l119-2000, -0103, -0101, -0102Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 132,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0140Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 2 l119-2042, -0106, -0104, -0105Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 134,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-0144Bouchon à vis 1¼" avec soupape de régulation de pressionTous les bidons de sécurité et humidificateurs RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 53,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 119-2390Dispositif de fermeture automatique 1¼" avec ventilationTous les bidons et humidificateurs RötzmeierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 77,00 €