Slide mailers
Pochettes d'expédition ovales, translucide, PE, 2
MARI5600065
Conteneurs dédiés à l'archivage et la coloration des lames de microscope.
- Fermeture sécurisée et espace pour 2/5 lames
- Rails pour empêcher les cassures et un positionnement facile
- Transport de lames sans contact
- Nbre de lames:2
- Couleur:translucide
- Désignation:Pochettes d'expédition ovales
- Matière:PE
- Seq:01