Dissolved oxygen meter, handheld, Orion Star™ A123
Product Details & Documents
The Orion Star™ A123 dissolved oxygen handheld meter offers easy operation for basic analysis in the field. Ideal for taking routine dissolved oxygen and temperature measurements.
- Measure dissolved oxygen in percent saturation or mg/L with temperature using polarographic DO probes
- Calibrate using water-saturated air or custom value (Winkler titration)
- Automatically compensate DO readings using ATC temperature, manual salinity input and manual barometric pressure
- Simplified, easy-to-read display shows main measurement with temperature, stability indicator and electrode condition icon
- User-friendly operation with basic calibration text prompts
- Easily recall calibration data for procedure checks
- Non-volatile memory preserves 50 point internal data log and meter settings, even with loss of power
- IP 67-rated housing is waterproof for rugged field operation
Accepts Thermo Scientific™ Orion™ polarographic dissolved oxygen probes.
The included electrode stand can be used to easily place sensors in samples and simplify storage.
Certifications: CE, TUV 3-in-1 and FCC Class A
Livraison: Supplied with literature CD, printed quick start guide, meter test certificate and 3-year replacement warranty. The kit additionally includes the 083005MD Orion polarographic DO probe (1,5 m cable) with calibration sleeve, 080513 DO probe maintenance kit, protective meter armor with electrode holder and hard-sided field case.
Spécifications
- Désignation:Handheld DO meter Orion Star A123, instrument alone
- Seq:01
- Alimentation:AC adapter or 4 AA batteries
- Gamme de température:–5,0...+50,0 °C
- Acquisition des données - Capacité:50
- Langues:English
- Oxygène dissous - Type de sonde:Polarographic
- Modèle:A123
- Exactitude de la températue:±0,1 °C
- Connexions:9-pin mini-DIN
- Affichage:LCD
- Température de service:5...45 °C (ambient)
- Acquisition des données - Enregistrement:Manual / Automatic with AUTO-READ™
- Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP 67
- Batterie - Durée de vie:2000 h
- Poids:0,5 kg
- Oxygène dissous - saturation:0 - 200 %
- L×P×H:100×240×650 mm
- OD Concentration:0 - 20 mg/L
- Plage d'humidité de fonctionnement:5 - 85%, non-condensing
- Cat. No.:664-0143
- Oxygène dissous - Facteur de salinité:Manual, 0 - 45 ppt
- Mémoire:Non-volatile memory preserves log and settings
- Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique:Manual, 450 - 850 mmHg
- OD Etalonnage:Water-saturated air, manual (Winkler)
- OD Précision:±0,2%
- Oxygène dissous - Résolution:0,1 / 0,01 mg/L
- Nombre de canaux:1
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-1547Adaptateur universel supplémentaire de rechange pour appareils de mesure de paillasse et portables Thermo Scientific™ Orion™ Star A et appareils de mesure hérités Orion™ Star et Star PlusConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 89,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- ORIOSTARA-CSSacoche de terrain rigide pour appareils de mesure portables, contenant un appareil de mesure (avec ou sans blindage), des supports d'électrodes portables, des piles supplémentaires, des solutions, une électrode de pH dans une gaine de stockage, une sonde de conductivité et une sonde à oxygène dissous dans une gaine de stockageOrion Star A120, A220 + A320Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 179,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- ORIO1210005Sacoche de terrain souple, comprenant des séparateurs intérieurs et des poches extérieures qui permettent d'organiser l'appareil de mesure et les accessoires sur le terrainOrion Star A120, A220 + A320, Orion Star et Star PlusConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 200,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- ORIOSTARA-ARBlindage de protection pour appareils de mesure portables, avec dragonne et support intégré, gaine de stockage d'électrode de pH, support d'électrode de pH, et support de capteur de conductivité et d'oxygène dissousOrion Star A320, A220 + A120Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 127,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- ORIOSTARA-ESCDConductimètre portable Orion™ Star A et support de sonde d'oxygène dissous, pouvant être fixé de n'importe quel côté du blindage de l'appareil de mesure portable, et pouvant accueillir des sondes de conductivité de 12/15 mm de Ø et une sonde à oxygène dissous lorsqu'elle est placée dans sa gaine d'étalonnageOrion Star A320, A220 + A120Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 36,60 €