Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Plaques à 96 puits, fond en V, stériles, incolore, 288 µl, 96
N° de catalogue KART2622/S
Fournisseur:   KARTELL
Microplates, 96-well
N° de catalogue KART2622/S
Fournisseur:  KARTELL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Plaques à 96 puits, fond en V, stériles, incolore, 288 µl, 96
Prix
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
Ordering information: PS covers are sold separately.
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Volume:
    288 µl
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Plaques à 96 puits, fond en V, stériles
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART2623
    Couvercles pour plaques de microtitrage à 96 puits, PS, aseptiques
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 83,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART2623/S
    Couvercles pour plaques de microtitration à 96 puits, PS, stériles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 87,00 €