Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Plaques à 96 puits, fond plat, stériles, incolore, 370 µl, 96
Catalogus # KART2620/S
Leverancier:   KARTELL
Microplates, 96-well
Catalogus # KART2620/S
Leverancier:  KARTELL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Plaques à 96 puits, fond plat, stériles, incolore, 370 µl, 96
Price
108,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
Bestelinformatie: PS covers are sold separately.
Specificaties
  • Nb de puits:
    96
  • Volume:
    370 µl
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Plaques à 96 puits, fond plat, stériles
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Désignation
    Beschikbaarheid
    Price
  • KART2623
    Couvercles pour plaques de microtitrage à 96 puits, PS, aseptiques
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 83,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Désignation
    Beschikbaarheid
    Price
  • KART2623/S
    Couvercles pour plaques de microtitration à 96 puits, PS, stériles
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 ST - 87,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.