Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Blanc, non stérile, 173 mm, 26×25 mm, 3 ml, PS
Fournisseur: Sampling Systems
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8088A-03
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
Ces pelles d'échantillonnage stériles et jetables sont idéales pour la distribution et l'échantillonnage de petites quantités. Fabriquées en polystyrène (PS) ou en polypropylène (PP) de qualité alimentaire.
- Moulé et emballé en salle blanche
- Disponible en blanc, rouge et bleu
- Fabriqué à partir de polymères conformes aux normes de la FDA et de l'UE
- Exempt d'ESB/TSE
- Disponible en version stérile irradiée aux rayons gamma (SAL 10-⁶)
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sac
- Aucun nettoyage n'est nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Traçabilité totale du lot.
Emballage: Emballage individuel.
Spécifications
- Capacité:3 ml
- Désignation:Blanc, non stérile
- Longueur:173 mm
- Matière:PS
- Seq:01
- Taille cuillère:26×25 mm