Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert ultra-inerte universel, faible chute de pression, avec laine de verre, 870 μl, 4 mm
N° de catalogue HEWL5190-3165
Fournisseur:   Agilent
Inserts d'injection
N° de catalogue HEWL5190-3165
Fournisseur:  Agilent
Inserts d'injection
Inserts d'injection
Insert ultra-inerte universel, faible chute de pression, avec laine de verre, 870 μl, 4 mm
Prix
279,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
These inlet liners prevent adsorption and ensure accurate sample transfer onto the GC column through a robust deactivated surface. These liners are recommended for trace level analysis of active analytes. Liners with inert wool retain non-volatiles, prolonging column life and lowering frequency of MS source maintenance.
  • Consistent high level of inertness
Spécifications
  • Ø int.:
    4 mm
  • Désignation:
    Insert ultra-inerte universel, faible chute de pression, avec laine de verre, 870 μl
  • Seq:
    27