Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tapes, B-595, MINIMARK GREY 57MM, Vinyle, Permanent, acrylique, gris, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
N° de catalogue BRDY113218
Fournisseur:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
N° de catalogue BRDY113218
Fournisseur:  Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tapes, B-595, MINIMARK GREY 57MM, Vinyle, Permanent, acrylique, gris, MiniMark™, 101 mm × 30,48 m
Prix
488,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Spécifications
  • Imprimeur:
    MiniMark™
  • Type:
    B-595
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Label printer tapes
  • Dimensions:
    101 mm × 30,48 m
  • Matière:
    Vinyle
  • Seq:
    29
  • Modèle:
    MINIMARK GREY 57MM
  • Adhésif:
    Permanent, acrylique