Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
N° de catalogue GERB3155-C
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Milk butyrometer
N° de catalogue GERB3155-C
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Milk butyrometer
Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
Prix
28,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spécifications
  • Désignation:
    Butyrometer for milk, 0 - 9% : 0,1
  • Seq:
    15
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 614-2028
    Bouchon conique en caoutchouc pour tous les butyromètres à méthode de dosage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 48,20 €