Reagents for comparators
DPD 1 (free chlorine), 250 tests, DPD, 250 Tab.
N° de catalogue PALIAT010
Fournisseur:   Palintest
Reagents for comparators
N° de catalogue PALIAT010
Fournisseur:  Palintest
Numéro CAS:  
Reagents for comparators
Reagents for comparators
DPD 1 (free chlorine), 250 tests, DPD, 250 Tab.
Numéro CAS:  
Prix
54,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Comparator tablet reagents are designed for use with the contour comparator, standard comparator and other visual test platforms.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    DPD
  • Cdt:
    250 Tab.
  • Désignation:
    DPD 1 (free chlorine), 250 tests