Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 110 mm, 29/32 NS
N° de catalogue BIBBFF150/4S
Fournisseur: SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
N° de catalogue BIBBFF150/4S
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
- Rodage femelle:29/32 NS
- Capacité:150 ml
- Hauteur:110 mm
- Seq:09