Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger

Tubes à centrifuger

13 ml, 16,5×98 mm, Sans bouchon
Catalog # 525-1005
Supplier:   Brand
Tubes à centrifuger
Catalog # 525-1005
Supplier:  Brand
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

13 ml, 16,5×98 mm, Sans bouchon

Price
64,30 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).

  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 3000×g
Specifications
  • Type de fermeture:
    Sans bouchon
  • Ø×L:
    16,5×98 mm
  • Capacité:
    13 ml