Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Avec pointe fine étendue et grande ampoule, 5 ml, 50, 3,3 ml, 3 mm, 153 mm, -, 250/paquet
N° de catalogue SAMC233
Fournisseur: SAMCO
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
N° de catalogue SAMC233
Fournisseur: SAMCO
Aller à :
Product Details & Documents
Ces pipettes aux pointes fines et aux ampoules intégrées sont idéales pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de petits volumes.
- Fabriquées en PE incassable, non toxique
- La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
- Parfaites pour enlever des couches de cellules et séparer des échantillons de sang
Documents
Spécifications
- Ø ext.:3 mm
- Emballage:250/paquet
- Stérile:-
- Capacité:5 ml
- Désignation:Avec pointe fine étendue et grande ampoule
- Longueur:153 mm
- Seq:06
- Gouttes par ml:50
- Volume d'aspiration:3,3 ml
- Cat. No.:SAMC233
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact