Multi-panel drug tests
Product Details & Documents
Les tests multi-substances détectent jusqu'à 12 drogues simultanément.
- Résultats clairs en moins de 3 minutes
- Grande précision, large gamme de tests disponible
- Pour détecter une consommation récente de drogue, d'environ 1 à 8 jours
Adaptés au criblage sur site, aux situations de sécurité critiques, au criblage aléatoire, au criblage pour détermination de la cause, et au suivi de rééducation.
AMP: amphétamines; BAR: barbituriques; BUP: buprénorphine; BZO: benzodiazépines, COC: cocaïne; EDDP: métabolite de la méthadone; FEN: fentanyl; KET: kétamine, MAMP: méthamphétamines, MDMA: ecstasy, MOP: morphine, MTD: méthadone; OPI: opiacés; OXY: oxycodone, PCP: phéncyclidine, PPX: propoxyphène; TCA: antidépresseurs tricycliques; TRA: tramadol; HC: cannabis
Certifications: ISO 9001, ISO 13485. IVD conformément à 98/79/EC.
Packaging: Les tests sont emballés individuellement dans une pochette en aluminium, qui garantit la haute qualité du produit pendant toute la durée de conservation.
Spécifications
- Désignation:Multi-panel drug tests
- Seq:036
- Tests:(AMP300 /mAMP300/BUP/BZO/BZO200/COC/MDMA300/MOP/MTD/THC)