Liners d'injection Restek
Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles, 5,0 mm, 3,5 mm, 100 mm
Catalogus # REST20740
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø ext.:5,0 mm
- Ø int.:3,5 mm
- Désignation:Diviseur de cupule, composés MW élevés et faibles
- Longueur:100 mm
- Seq:088