0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
22 COMPOSES A 100 MG/L DANS HNO3 7% Ag As B Ba Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Te Ti V Zn Al Fe P 1 * 500 mL
CMPL0F57.K1.7N.L5
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
22 COMPOSES A 100 MG/L DANS HNO3 7% Ag As B Ba Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sb Se Sn Te Ti V Zn Al Fe P 1 * 500 mL
CMPL0F57.K1.7N.L5
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
Acétonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
: Merck
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals