Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
HPWP, 0,45 µm, 13 mm
N° de catalogue MILFHPWP01300
Fournisseur:   Merck
Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
N° de catalogue MILFHPWP01300
Fournisseur:  Merck
Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
Filtres à membrane, Millipore Express® PLUS
HPWP, 0,45 µm, 13 mm
Prix
125,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ces filtres à membrane PES blancs offrent une ultrafiltration rapide des milieux de culture cellulaire, additifs, tampons et autres solutions aqueuses. Cette membrane à haut débit et faible fixation protéique est également utilisée dans de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi.
  • Filtration ultrarapide et haut débit réduisant le temps de traitement
  • Stérilisable par autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation gamma
Largement utilisé pour la filtration stérile, la filtration de tampons et la filtration de milieux de culture cellulaire.
Surface : lisse
Endotoxines bactériennes : 0,5 EU/ml
Extractibles gravimétriques : <0,5%
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Livraison:
Attention:
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Taille de pore:
    0,45 µm
  • Type:
    HPWP
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    MILFHPWP01300
  • Épaisseur:
    140 µm
  • Débit d'air:
    40 ml/min cm²
  • Débit d'eau:
    23 ml/min/cm² (690 mbar)