Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
  GESTHT33-400
Hotplates
  GESTHT33-400
Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
2 080,00 €
1 * 1 ST
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Zone de chauffe:
    430×580 mm
  • Puissance de chauffe:
    4000 W
  • Température:
    130...370 °C
  • Seq:
    18
  • l×p×h:
    442×592×170 mm
  • Type:
    Hotplate, HT 33-400, aluminium alloy plate