Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide nitrique 5% pour analyses

Acide nitrique 5% pour analyses

Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue KRAF18652.5120
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Acide nitrique 5% pour analyses
N° de catalogue KRAF18652.5120
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique 5% pour analyses

Flacon Plastique, 5 L

Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
166,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-714-2
  • UN:2031
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.