Eau
Eau
Flacon Plastique, 2.500 mL
Catalog # KRAF10791.4000
Supplier:   Bernd Kraft
Eau
Catalog # KRAF10791.4000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  7732-18-5
Eau
Flacon Plastique, 2.500 mL
CAS Number:  7732-18-5
Price
110,00 €
Log in for availability
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • MDL Number:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:0 °C
  • Density:1 g/cm³ (4 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-791-2
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2.500 mL