Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 5 L
N° de catalogue KRAF03853.5400
Fournisseur:   Bernd Kraft
Buffer solution pH 1,09
N° de catalogue KRAF03853.5400
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 5 L
Numéro CAS:  
Prix
221,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • Stabilized
Certifications: According to DIN 19267.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 L
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Valeur pH:
    1,09 (25 °C)