Sable de mer pour analyses
Sable de mer pour analyses
Flacon plastique, 25 kg
Catalog # KRAF15309.7500
Supplier:   Bernd Kraft
Sable de mer pour analyses
Catalog # KRAF15309.7500
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  7631-86-9
Sable de mer pour analyses
Flacon plastique, 25 kg
CAS Number:  7631-86-9
Price
1 240,00 €
Log in for availability
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS Number:7631-86-9
  • Formula:SiO₂
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:1710 °C
  • Density:2,66 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-545-4
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 kg