Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acide acétique 7,5%, très pur

Flacon Plastique, 2.500 mL
N° de catalogue KRAF19819.4000
Fournisseur:   Bernd Kraft
Acide acétique 7,5%, très pur
N° de catalogue KRAF19819.4000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique 7,5%, très pur
Acide acétique 7,5%, très pur

Flacon Plastique, 2.500 mL

Numéro CAS:  64-19-7
Prix
65,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2.500 mL

Spécifications