Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide acétique 7,5%, très pur

Acide acétique 7,5%, très pur

Flacon Plastique, 1 L
N° de catalogue KRAF19819.3000
Fournisseur:   Bernd Kraft
Acide acétique 7,5%, très pur
N° de catalogue KRAF19819.3000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  64-19-7
Acide acétique 7,5%, très pur
Acide acétique 7,5%, très pur

Flacon Plastique, 1 L

Numéro CAS:  64-19-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • Numéro CAS:64-19-7
  • Formule:H₃CCOOH
  • Numéro MDL:MFCD00036152
  • Poids moléculaire:60.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-580-7
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L

Spécifications