Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)

Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)

Flacon Plastique, 1 L
N° de catalogue KRAF13252.3000
Fournisseur:   Bernd Kraft
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)
N° de catalogue KRAF13252.3000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque 0.05 mol/l (0.05 N)

Flacon Plastique, 1 L

Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
152,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-647-6
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.