Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
Flacon Plastique, 20 L
N° de catalogue KRAF11431.7020
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
N° de catalogue KRAF11431.7020
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
Flacon Plastique, 20 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
145,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    20 L