Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses

Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue KRAF17515.5020
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses
N° de catalogue KRAF17515.5020
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 5 L

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
92,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.