Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses
Flacon Plastique, 2.500 mL
N° de catalogue KRAF17515.4000
Fournisseur: Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses
N° de catalogue KRAF17515.4000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2.500 mL
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



