Sodium hydroxyde 5% en solution aqueuse pour analyses
Flacon Plastique, 1 L
KRAF17515.3000
: Caustic soda
- :1310-73-2
- :NaOH
- :MFCD00003548
- :40 g/mol
- :119…135 °C (1013 hPa)
- :9…10 °C
- :1,53 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :215-185-5
- :1824
- :8,II
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L