Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Sodium hydroxyde 8,5% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue KRAF10551.5020
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 8,5% en solution aqueuse pour analyses
N° de catalogue KRAF10551.5020
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 8,5% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 5 L

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
158,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Spécifications