Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 0,5 L
N° de catalogue KRAF05393.2000
Corrosif
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses
N° de catalogue KRAF05393.2000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse pour analyses

Flacon Plastique, 0,5 L

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 0,5 L
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    0,5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.