Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse

Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue KRAF03169.5000
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
N° de catalogue KRAF03169.5000
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  7772-98-7
Sodium thiosulfate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 5 L

Numéro CAS:  7772-98-7
Prix
99,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
  • Numéro CAS:7772-98-7
  • Formule:Na₂S₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00003499
  • Poids moléculaire:158.11 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-867-5
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.