Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Iode, très pur

Flacon verre pour solides, 1 kg
Catalog # KRAF06154.3800
Health
Irritant
Environment
Supplier:   Bernd Kraft
Iode, très pur
Catalog # KRAF06154.3800
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  7553-56-2
Iode, très pur

Flacon verre pour solides, 1 kg

CAS Number:  7553-56-2
Price
334,00 €
Log in for availability
1 * 1 kg
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
  • CAS Number:7553-56-2
  • Formula:I₂
  • MDL Number:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Merck Index:13,05036
  • Boiling Pt:184,3 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:114 °C
  • Density:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Specifications

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg

Specifications