Tashiro, solution d'indicateur 1,20 g de rouge de mthyle sel de sodium + 0,80 g de bleu de mthylne/l dans l'eau Content: 0,5 l 1 * 500 mL
N° de catalogue KRAF03116.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Tashiro, solution d'indicateur 1,20 g de rouge de mthyle sel de sodium + 0,80 g de bleu de mthylne/l dans l'eau Content: 0,5 l 1 * 500 mL
N° de catalogue KRAF03116.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Frequently Bought Together
Agent neutralisants pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® Z
Fournisseur: Dr. Weigert
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Fournisseur: Dr. Weigert
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals