Buffer solution, colour coded, ready to use
9,0, Borate, bleu, 20 °C, Flacon Plastique, 5 L
KRAF03286.5000
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Borate
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Valeur pH:9,0
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.