Buffer solution, colour coded, ready to use
7,0, Phosphate, bleu, 20 °C, Flacon Plastique, 10 L
KRAF03284.6400
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:10 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Valeur pH:7,0