Buffer solution, colour coded, ready to use
4,0, Citrate, vert, 20 °C, Flacon Plastique, 5 L
KRAF03787.5000
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:vert
- Valeur pH:4,0