Rouge de méthyle
Rouge de méthyle
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue KRAF17776.0802
Fournisseur:   Bernd Kraft
Rouge de méthyle
N° de catalogue KRAF17776.0802
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  493-52-7
Rouge de méthyle
Flacon plastique, 25 g
Numéro CAS:  493-52-7
Prix
58,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synonymes:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • Numéro CAS:493-52-7
  • Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • Numéro MDL:MFCD00002425
  • Poids moléculaire:269.3 g/mol
  • Index Merck:12,06199
  • Point de fusion:178…182 °C
  • Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:207-776-1
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 g