Buffer solution, colour coded, ready to use
3,0, Citrate, rouge, 20 °C, Flacon Plastique, 5 L
N° de catalogue KRAF11473.5400
Fournisseur: Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
N° de catalogue KRAF11473.5400
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:rouge
- Valeur pH:3,0