Buffer solution, colour coded, ready to use
2,0, Citrate, jaune, 20 °C, Flacon Plastique, 10 L
Catalogus # KRAF10926.6400
Leverancier: Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
Catalogus # KRAF10926.6400
Leverancier: Bernd Kraft
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Specificaties
Specificaties
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:10 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:jaune
- Valeur pH:2,0