Buffer solution, colour coded, ready to use
2,0, Citrate, jaune, 20 °C, Flacon Plastique, 0,5 L
N° de catalogue KRAF10926.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
N° de catalogue KRAF10926.2000
Fournisseur: Bernd Kraft
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:0,5 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:jaune
- Valeur pH:2,0