Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 450 mm
N° de catalogue 241-0381
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Tiges de support
N° de catalogue 241-0381
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 450 mm
Prix
11,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Robustes, très stables
  • Très bonne résistance chimique
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Longueur:
    450 mm
  • Seq:
    10