D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Flacon verre pour solides, 1 kg
Catalog # 1.02352.1000
Supplier:   Merck
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Catalog # 1.02352.1000
Supplier:  Merck
CAS Number:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Flacon verre pour solides, 1 kg
CAS Number:  528-50-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • CAS Number:528-50-7
  • Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL Number:MFCD00136034
  • Molecular Weight:342.30 g/mol
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:208-436-5
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Specifications