Agarose Basic
Agarose Basic
Glass bottle for solids, 250 g
N° de catalogue A8963.0250
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Agarose Basic
N° de catalogue A8963.0250
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  9012-36-6
Agarose Basic
Agarose Basic
Glass bottle for solids, 250 g
Numéro CAS:  9012-36-6
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Specifications:
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Ash: ≤ 0.45 %
Electroendoosmosis (EEO): 0.14 - 0.16
Gel strength (1 %): ≥ 1000 g/cm2
Gel strength (1.5 %): ≥ 2200 g/cm2
Gel point: 36 ± 1.5°C
Melting point: 88 ± 1.5°C
Clarity: max. 4 NTU
Sulfate: ≤ 0.15 %
  • Numéro CAS:9012-36-6
  • Numéro MDL:MFCD00081294
  • Point de fusion:60…90 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:232-731-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    250 g