Cassettes d'inclusion
Cassettes d'inclusion
Embedding cassettes, orange
N° de catalogue MARI5253109
Fournisseur:   MARIENFELD
Cassettes d'inclusion
N° de catalogue MARI5253109
Fournisseur:  MARIENFELD
Cassettes d'inclusion
Cassettes d'inclusion
Embedding cassettes, orange
Prix
116,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En plastique (POM).
  • Résistance aux solvants généralement utilisés en laboratoire
  • Différentes couleurs pour un codage couleur (par exemple pour différents utilisateurs, différentes priorités)
  • Une inclinaison à 45° et deux zones de marquage verticales
  • Rugosité des zones de marquage optimisée pour l'étiquetage par différents systèmes
Spécifications
  • Couleur:
    orange
  • Désignation:
    Embedding cassettes
  • Seq:
    02