Containers with pressure cap
45 ml, 34 mm, 60 mm, blanc, non sterile, PS
N° de catalogue LPIT104017
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:34 mm
- Version:non sterile
- Capacité:45 ml
- Hauteur:60 mm
- Matière:PS
- Seq:02
- Couleur bouchon:blanc