Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,75 mm
N° de catalogue HILG1405201
Fournisseur:   HILGENBERG
Capillary tubes
N° de catalogue HILG1405201
Fournisseur:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,75 mm
Prix
979,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Spécifications
  • Ø ext.:
    1 mm
  • Ø int.:
    0,75 mm
  • Longueur:
    100 mm